Learn More
Anhydride triméthylacétique, TRC
Code produit 30451866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451866 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451866 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79576025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylacetic Anhydride
CAS 1538-75-6
Formule moléculaire C10H18O3
Quantité 25 g
Synonyme 2,2-Dimethylpropanoic Acid 1,1'-Anhydride, Pivalic Anhydride, 2,2,2-Trimethylacetic Anhydride, 2,2-Dimethylpropanoyl Anhydride, Neopentanoic Anhydride, Pivalic Acid Anhydride, Pivaloyl Anhydride
Formule InChI InChI=1S/C10H18O3/c1-9(2,3)7(11)13-8(12)10(4,5)6/h1-6H3
SMILES CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
Nom IUPAC 2,2-diméthylpropanoate de 2,2-diméthylpropanoyle
Poids moléculaire (g/mol) 186.25
Poids de la formule 186.1256