Learn More
Triméthylacétonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429862
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429862 100 g 100g
11419862 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429862 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12011.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 630-18-2 | C5H9N | 83.134 g/mol
Trimethylacetonitrile used as a solvent and as a labile ligand in coordination chemistry. It is also used as an intermediate in organic synthesis. It is used in the presence of titanium(II) chloride and zinc to undergoes reductive coupling reaction of aromatic and aliphatic ketones including acyclic aliphatic ketones to give the corresponding pinacols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triméthylacétonitrile est utilisé comme solvant et comme ligand labile en chimie de coordination. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il est utilisé en présence de chlorure de titane(II) et de zinc dans une réaction de couplage réducteur des cétones aromatiques et aliphatiques, y compris des cétones aliphatiques acycliques, afin de donner les pinacols correspondants.
Solubilité
Miscible avec de l’éthanol, de l’acétone et du toluène. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, bases fortes, agents oxydants forts et agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 630-18-2
Formule moléculaire C5H9N
Poids moléculaire (g/mol) 83.134
Numéro MDL MFCD00001847
Clé InChI JAMNHZBIQDNHMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pivalonitrile, trimethylacetonitrile, 2,2-dimethylpropionitrile, tert-butyl cyanide, propanenitrile, 2,2-dimethyl, tert-butylnitrile, 2-cyano-2-methylpropane, trimethyl acetonitrile, tert-cyanobutane, t-bucn
CID PubChem 12416
Nom IUPAC 2,2-diméthylpropanenitrile
SMILES CC(C)(C)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylacetonitrile
Point de fusion 16°C to 18°C
Densité 0.757
Point d’ébullition 105°C to 106°C
Point d’éclair 4°C (39°F)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN3273
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,acetone and toluene. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 83.13
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylacetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-dimethyl-Propanenitrile