Learn More
Triméthylacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10309043 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10309043 100 mL Flacon en verre 100mL
10153380 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10309043 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140031000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 630-18-2 | C5H9N | 83.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 630-18-2
Formule moléculaire C5H9N
Poids moléculaire (g/mol) 83.13
Numéro MDL MFCD00001847
Clé InChI JAMNHZBIQDNHMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pivalonitrile, trimethylacetonitrile, 2,2-dimethylpropionitrile, tert-butyl cyanide, propanenitrile, 2,2-dimethyl, tert-butylnitrile, 2-cyano-2-methylpropane, trimethyl acetonitrile, tert-cyanobutane, t-bucn
CID PubChem 12416
Nom IUPAC 2,2-diméthylpropanenitrile
SMILES CC(C)(C)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylacetonitrile
Point de fusion 15°C to 16°C
Couleur Incolore
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 105°C to 106°C
Point d’éclair 4°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCN
Indice de réfraction 1.3765 to 1.3785
Quantité 100 mL
Beilstein 02, 320
Gravité spécifique 0.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone and toluene
Poids de la formule 83.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide