Learn More
Chlorure de triméthylacétyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431960 500 mL 500mL
11441960 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11431960 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15051.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3282-30-2 | C5H9ClO | 120.58 g/mol
Trimethylacetyl chloride is used as a precursor in the preparation of tert-butyl peroxypivalate, guttiferon A derivatives, which is potential for the treatment of malaria. It is used as a raw material in the production of synthetic acidamide medicament and phenol ester medicament. In addition to this, it is used for the synthesis of active pharmaceutical ingredients such as aminobenzylpenicilin, cephalexin, cefazolin, dipivefrin and dipivalyl epinephrine. It is also used in heavy polymerization, N-acylating agent for amines, Schiff bases, pyrrolidinones as well as an O-acylating agent for alcohols, lactones and saccharides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de triméthylacétyle est utilisé comme précurseur dans la préparation de dérivés du tert-butyle péroxypivalate, guttiféron A, qui est susceptible de traiter le paludisme. Il est utilisé comme matière première dans la production de médicaments synthétiques à base d’acides amides et d’esters phénoliques. En outre, il est utilisé pour la synthèse d’ingrédients pharmaceutiques actifs tels que l’aminobenzylpéniciline, la céphalexine, la céfazoline, la dipivefrine et l’épinéphrine dipivalyle. Il est également utilisé dans la polymérisation lourde, l’agent N-acylant pour les amines, les bases Schiff, les pyrrolidinones ainsi qu’un agent O-acylant pour les alcools, les lactones et les saccharides.
Solubilité
Miscible à l’acétonitrile.
Remarques
Sensible à l’humidité. Non compatibles avec les alcools, les agents oxydants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3282-30-2
Formule moléculaire C5H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 120.58
Numéro MDL MFCD00000709
Clé InChI JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pivaloyl chloride, trimethylacetyl chloride, propanoyl chloride, 2,2-dimethyl, pivalyl chloride, pivaloylchloride, 2,2-dimethylpropionyl chloride, pivalic acid chloride, pivalolyl chloride, unii-jq82j0o21t, 2,2-dimethylpropionylchloride
CID PubChem 62493
Nom IUPAC Chlorure de 2,2-diméthylpropanoyl
SMILES CC(C)(C)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylacetyl chloride
Point de fusion -57°C
Densité 0.985
Point d’ébullition 105°C to 106°C
Point d’éclair 8°C (46°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.412
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2438
Beilstein 385668
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with acetonitrile.
Poids de la formule 120.58
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylacetyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pivaloyl chloride