Learn More
Triméthylacétylacétonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457777 25 g 25g
11467777 100 g 100g
11477777 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16309.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 59997-51-2 | Molecular Formula: C7H11NO | Molecular Weight: 125.171 g/mol
Trimethylacetylacetonitrile is a useful intermediate. 4,4-Dimethyl-3-oxopentanenitrile has been used in the preparation of 4,4-dimethyl-3-oxo-2-benzylpentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-hydroxybenzyl)pentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-methoxybenzyl)pentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-fluorobenzyl)pentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(3,4-methylenedioxybenzyl)pentanenitrile, 1-(5-tert-butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-phenylurea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triméthylacétylacétonitrile est un intermédiaire utile. Le 4,4-diméthyl-3-oxopentane nitrile a été utilisé dans la préparation du 4,4-diméthyl-3-oxo-2-benzylpentane nitrile, du 4,4-diméthyl-3-oxo-2-(4-hydroxybenzyle)pentane nitrile, du 4,4-diméthyl-3-oxo-2-(4-méthoxybenzyle)pentane nitrile, du 4,4-diméthyl-3-oxo-2-(4-fluorobenzyle)pentane nitrile, du 4,4-diméthyl-3-oxo-2-(3,4-méthylènedioxybenzyle)pentane nitrile, du 1-(5-tert-butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-phénylurée.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59997-51-2
Formule moléculaire C7H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 125.171
Numéro MDL MFCD00010208
Clé InChI MXZMACXOMZKYHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pivaloylacetonitrile, trimethylacetylacetonitrile, 4,4-dimethyl-3-oxovaleronitrile, pentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo, 4,4-dimethyl-3-oxo-pentanenitrile, cyanopinacolone, pivaloyl acetonitrile, 1-cyano-3,3-dimethyl-2-butanone, valeronitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo, pyvaolylacetonitrile
CID PubChem 108871
Nom IUPAC 4,4-diméthyl-3-oxopentanenitrile
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylacetylacetonitrile
Point de fusion 66°C to 70°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1746674
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 125.17
Pourcentage de pureté 99%