Learn More
Triméthylamine, 1M soln. Dans THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15465667 100 mL 100mL
15475667 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32899.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 75-50-3 | C3H9N | 59.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les complexes de triméthylamine de l’alane comme précurseurs pour le dépôt de vapeur chimique à basse pression d’aluminium. La triméthylamine s’est révélée inappropriée comme agent de différenciation entre les sites de Lewis et de Brinsted parce qu’elle est adsorbée de façon dissociative, et elle est donc appropriée pour les effets perturbateurs. Le dérivé de choline fabriqué à partir de TMA est utilisé dans les traitements des troubles hépatiques. Utilisé directement comme liant acide dans la fabrication de sulfamides. Le complément alimentaire pour animaux/volailles, comme le chlorure de choline, est fabriqué à partir de TMA. Utilisé dans la fabrication de sels d’ammonium quaternaire alkyle. Pour fabriquer des résines d’échange d’ions à base de polystyrène chlorométhylé.
Solubilité
Facilement soluble dans l’eau, également soluble dans la plupart des solvants organiques (tels que le méthanol et l’éthanol).
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-50-3
Formule moléculaire C3H9N
Poids moléculaire (g/mol) 59.11
Numéro MDL MFCD00008327
Clé InChI GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylamine, methanamine, n,n-dimethyl, dimethylmethaneamine, n-trimethylamine, trimethylamine solution, ch3 3n, trimethyl amine, trimethylamin, trimethyl-amine, fema number 3241
CID PubChem 1146
ChEBI CHEBI:18139
Nom IUPAC N,N-diméthylméthanamine
SMILES CN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylamine
Densité 0.85
Formule linéaire (CH3)3N
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1993
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Easily soluble in water,also soluble in most organic solvents (such as methanol and ethanol).
Poids de la formule 59.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in THF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylamine, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Trimethylamine