Learn More
Triméthylamine (solution à environ 30 % en poids dans l'éthanol), TRC
Code produit 30453751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
25 mL
50 mL
Conditionnement:
10mL
25mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30453751 25 mL 25mL
30456439 50 mL 50mL
30452314 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30453751 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79167525ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylamine
CAS 75-50-3
Formule moléculaire C3 H9 N
Quantité 25 mL
Synonyme Trimethylamine (8CI), N,N-Dimethylmethanamine, N,N,N-Trimethylamine, N-Trimethylamine, Methanamine, N,N-dimethyl-
Formule InChI InChI=1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3
SMILES CN(C)C
Nom IUPAC N,N-diméthylméthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 59.11
Poids de la formule 59.0735
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 30 %