Learn More
Triméthylamine-d9 N-oxyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trimethylamine N-Oxide d9 |
| CAS | 1161070-49-0 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C3 D9 N O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Methan-d3-amine','N,N-di(methyl-d3)-','N-oxide (ACI), Trimethyl-d9-amine N-Oxide, Trimethylamine-d9 N-Oxide, Trimethylamine N-Oxide D9, N,N-Di(methyl-d3)methan-d3-amine N-oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H9NO/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | oxyde de 1,1,1-tridéutério-N,N-bis(tridéutériométhyl)méthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 84.16 |
| Afficher plus |