Learn More
Chlorhydrate de triméthylamine,, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10407530 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10407530 100 g Flacon en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10407530 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.40€
    21.65€ / 100g
    Économisez 2.75€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylamine hydrochloride
Note relative au nom 98%
CAS 593-81-7
Point de fusion 283.0°C to 284.0°C
Couleur Crème à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C3H10ClN
Formule linéaire (CH3)3N·HCl
Numéro MDL MFCD00012478
Quantité 100 g
Beilstein 04, 43
Merck Index 15, 9880
Synonyme trimethylamine hydrochloride, trimethylammonium chloride, trimethylamine hcl, n,n-dimethylmethanamine hydrochloride, trimethylamine monohydrochloride, methanamine, n,n-dimethyl-, hydrochloride, trimethylaminehydrochloride, unii-uw38srm77k, uw38srm77k, trimethyl ammonium chloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,moderately soluble in chloroform,insoluble in ether
Clé InChI SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C
Nom IUPAC hydrogen trimethylamine chloride
Poids moléculaire (g/mol) 95.57
CID PubChem 10313079
ChEBI CHEBI:64700
Poids de la formule 95.57
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.