Learn More
Dihydrate de N-oxyde de triméthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482727 100 g 100g
11403910 5 g 5g
11472727 25 g -
11492727 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11482727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14916.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 62637-93-8 | C3H13NO3 | 111.14 g/mol
Trimethylamine N-oxide dihydrate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is also used to make quaternary ammonium compounds and a warning agent for flammable gas. Further, it acts as a flavoring agent or adjuvant. It serves as an oxidant for the catalytic osmium tetraoxide cis-hydroxylation of hindered olefins. In addition to this, it is used as a reactant for C-H bond cleavage and decarbonylating agent for solvent-free reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde dihydraté de triméthylamine est utilisé comme agent oxydant dans la synthèse organique. Il est également utilisé pour fabriquer des composés d’ammonium quaternaire et un agent d’avertissement pour les gaz inflammables. De plus, il agit comme un aromatisant ou adjuvant. Il sert d’oxydant pour la cis-hydroxylation du tétraoxyde d’osmium catalytique des oléfines entravées. En outre, il est utilisé comme réactif pour le clivage de la liaison C-H et l’agent de décarbonylation pour les réactions sans solvant.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le diméthylsulfoxyde et le méthanol. Peu soluble dans le chloroforme chaud. Insoluble dans l’éther diéthylique, le benzène et les solvants hydrocarbures.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62637-93-8
Formule moléculaire C3H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Numéro MDL MFCD00149077
Clé InChI PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylamine-n-oxide dihydrate, trimethylamine n-oxide dihydrate, trimethylamine oxide dihydrate, trimethylamine oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide, dihydrate, unii-c73wz0186w, trimethylammoniumoxid hydrat czech, methanamine oxide, n,n-dimethyl, dihydrate, methanamine, n,n-dimethyl-, n-oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide dihydrate
CID PubChem 198430
Nom IUPAC N,N-dimethylmethanamine oxide dihydrate
SMILES O.O.C[N+](C)(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylamine N-oxide dihydrate
Point de fusion 96°C to 101°C
Quantité 100 g
Beilstein 3612927
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9710
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,dimethyl sulfoxide and methanol. Sparingly soluble in hot chloroform. Insoluble in diethyl ether,benzene and hydrocarbon solvents.
Poids de la formule 111.14 (75.11 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylamine-N-oxide dihydrate