Learn More
N-oxyde de triméthylamine dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10484891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10484891 25 g Flacon en verre 25g
10494891 100 g Flacon en verre 100g
11995701 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10484891 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421890250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.85€
    45.65€ / 25g
    Économisez 9.20€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 62637-93-8 | C3H13NO3 | 111.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62637-93-8
Formule moléculaire C3H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Numéro MDL MFCD00149077
Clé InChI PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylamine-n-oxide dihydrate, trimethylamine n-oxide dihydrate, trimethylamine oxide dihydrate, trimethylamine oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide, dihydrate, unii-c73wz0186w, trimethylammoniumoxid hydrat czech, methanamine oxide, n,n-dimethyl, dihydrate, methanamine, n,n-dimethyl-, n-oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide dihydrate
CID PubChem 198430
SMILES O.O.C[N+](C)(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylamine N-oxide dihydrate
Point de fusion 94.0°C to 98.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 95°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (Total base)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3NO·2H2O
Quantité 25 g
Fieser 01,1230; 02,434; 03,309; 06,624; 07,392; 08,507; 09,488; 14,329
Merck Index 15,9881
Nom IUPAC oxyde dihydraté de N,N-diméthylméthanamine
Poids de la formule 111.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylamine N-oxide dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.