Learn More
N-oxyde de triméthylamine dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | Trimethylamine N-oxide dihydrate |
| Point de fusion | 94.0°C to 98.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’éclair | 95°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5 % min. (Total base) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (CH3)3NO·2H2O |
| Quantité | 500 g |
| Fieser | 01,1230; 02,434; 03,309; 06,624; 07,392; 08,507; 09,488; 14,329 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Trimethylamine N-oxide dihydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?