Learn More
Triméthylboroxine (solution à 50 % dans THF), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trimethylboroxin |
| CAS | 823-96-1 |
| Formule moléculaire | C3H9B3O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2,4,6-Trimethyl-boroxin, Trimethyl-boroxin, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, 2,4,6-Trimethylboroxine, Methaneboronic anhydride |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3 |
| SMILES | CB(OB(C)O1)OB1C |
| Nom IUPAC | 2,4,6-triméthyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 125.53 |
| Poids de la formule | 126.0831 |
| Afficher plus |