Learn More
Triméthylboroxine, TRC
Code produit 30451063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451063 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451063 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7961452.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylboroxin
CAS 823-96-1
Formule moléculaire C3H9B3O3
Quantité 2.5 g
Synonyme 2,4,6-Trimethyl-boroxin, Trimethyl-boroxin, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, 2,4,6-Trimethylboroxine, Methaneboronic anhydride
Formule InChI InChI=1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3
SMILES CB(OB(C)O1)OB1C
Nom IUPAC 2,4,6-triméthyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
Poids moléculaire (g/mol) 125.53
Poids de la formule 126.0831