Learn More
Triméthylboroxine, solution 3,5M (50 %) dans du THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10379273 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10379273 100 mL Flacon en verre 100mL
10125510 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10379273 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 297521000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 823-96-1 | C3H9B3O3 | 125.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 823-96-1 , 109-99-9
Formule moléculaire C3H9B3O3
Poids moléculaire (g/mol) 125.53
Numéro MDL MFCD00013354
Clé InChI GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylboroxine, 2,4,6-trimethylboroxin, trimethylboroxin, boroxin, trimethyl, trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, trimethyboroxine, trimethyl boroxin, trimethylboroxaine, trimethyl boroxine, trimethyl-boroxine
CID PubChem 574072
Nom IUPAC 2,4,6-triméthyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
SMILES CB1OB(C)OB(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylboroxine
Note relative au nom 50 wt. % Solution in THF
Point de fusion -38.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 78.0°C to 80.0°C
Point d’éclair −9°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.89
Poids de la formule 125.54
Pourcentage de pureté 40.0 to 60.0% (ex Boron)
Forme physique Solution