Learn More
Triméthylboroxine, 50 % avec son. En THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488008 25 mL 25mL
15478008 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488008 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61464.AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.98€
    218.65€ / 25mL
    Économisez 35.33€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 823-96-1 | C3H9B3O3 | 125.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La triméthylboroxine est utilisée comme agent dérivatif pour l’analyse des GLC. Elle est utilisée dans un large éventail de zones, y compris comme additif de polymérisation. Elle est également utilisée dans la préparation de catalyseurs CBS pour des réductions asymétriques.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 823-96-1
Formule moléculaire C3H9B3O3
Poids moléculaire (g/mol) 125.53
Numéro MDL MFCD00013354
Clé InChI GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylboroxine, 2,4,6-trimethylboroxin, trimethylboroxin, boroxin, trimethyl, trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, trimethyboroxine, trimethyl boroxin, trimethylboroxaine, trimethyl boroxine, trimethyl-boroxine
CID PubChem 574072
Nom IUPAC 2,4,6-triméthyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
SMILES CB1OB(C)OB(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylboroxine
Densité 0.894
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2924
Beilstein 1757008
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 125.54
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 % p/p de solution dans du THF