Learn More
Oxyde de triméthylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11457117
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11457117 100 g 100g
11437117 5 g 5g
11447117 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11457117 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14452.22
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 503-30-0 | C3H6O | 58.08 g/mol
Trimethylene oxide useful for the synthesis of 3-substituted propanols by reaction with Grignards or organolithiums in the presence of CuBr.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de triméthylène est utile pour la synthèse de propanols 3-substitués par réaction avec des réactifs Grignard ou des organolithiens en présence de CuBr.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. La température de stockage recommandée est 2-8°C. Il est hygroscopique de nature et sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 503-30-0
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00005167
Clé InChI AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylene oxide, 1,3-propylene oxide, 1,3-epoxypropane, oxacyclobutane, cyclooxabutane, trimethylenoxid, oxetan, 1,3-trimethylene oxide, propane, 1,3-epoxy, trimethylenoxid german
CID PubChem 10423
ChEBI CHEBI:30965
Nom IUPAC oxetane
SMILES C1COC1
Specifica
Nom chimique ou matériau Trimethylene oxide
Point de fusion -97°C
Densité 0.891
Point d’ébullition 49°C to 50°C
Point d’éclair −28°C (−18°F)
Indice de réfraction 1.393
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 102382
Merck Index 14,9715
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 58.08
Pourcentage de pureté 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.