Learn More
Oxyde de triméthylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trimethylene oxide |
| Note relative au nom | 97% |
| CAS | 503-30-0 |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.8900g/mL |
| Point d’ébullition | 50°C |
| Point d’éclair | <1°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |