Learn More
Sulfure de triméthylène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16584194 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16584194 5 g 5g
16594194 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16584194 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 182910050
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 287-27-4 | C3H6S | 74.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 287-27-4
Formule moléculaire C3H6S
Poids moléculaire (g/mol) 74.14
Numéro MDL MFCD00042751
Clé InChI XSROQCDVUIHRSI-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC thiétane
SMILES C1CSC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylene sulfide
Densité 1.0280 g/mL
Point d’ébullition 94.0°C to 94.5°C
Point d’éclair -2°C
Indice de réfraction 1.5040 to 1.5140
Quantité 5 g
Beilstein 17, I, 3
Gravité spécifique 1.028
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: insoluble.
Poids de la formule 74.14
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylene sulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thietane