Learn More
Trimethylethylammonium Bromide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trimethylethylammonium Bromide |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H14N.BrH/c1-5-6(2,3)4;/h5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Poids de la formule | 167.031 |