Learn More
Chlorure de triméthyloctylammonium, TRC
Code produit 30450218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450218 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450218 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT797430250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyloctylammonium Chloride
CAS 10108-86-8
Formule moléculaire C11 H26 N . Cl
Quantité 250 mg
Synonyme 1-Octanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (1:1) (ACI), 1-Octanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (9CI), Ammonium','trimethyloctyl-','chloride (8CI), Trimethyloctylammonium chloride (6CI','7CI), Catiogen 08, Catiogen ES 08, N-Octyltrimethylammonium chloride, Octyltrimethylammonium chloride, QC 8, QTA 8111
Formule InChI InChI=1S/C11H26N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12(2,3)4;/h5-11H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nom IUPAC chlorure de triméthyl(octyl)azanium
Poids moléculaire (g/mol) 207.784
Poids de la formule 207.175