Learn More
Phosphate de triméthylolpropane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,1,1-Trimethylolpropane Phosphate |
| CAS | 1005-93-2 |
| Formule moléculaire | C6 H11 O4 P |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1,1,1-Trimethylolpropane phosphate, 2,6,7-Trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane','4-ethyl-','1-oxide (9CI','ACI), 1,3-Propanediol','2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-','cyclic phosphate (7CI), 1,3-Propanediol','2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-','cyclic phosphate (1:1) (8CI), 4-Ethyl-1-phospha-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane 1-oxide, 4-Ethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane 1-oxide, Etbicuphat, Trimethylolpropane phosphate |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11O4P/c1-2-6-3-8-11(7,9-4-6)10-5-6/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCC12COP(=O)(OC1)OC2 |
| Nom IUPAC | 4-éthyl-2,6,7-trioxa-1λ ^{5}-phosphabicyclo[2.2.2]octane 1-oxyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.12 |
| Poids de la formule | 178.0395 |