Learn More
Triacrylate de triméthylolpropane, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337188 100 g 100g
11357188 500 g 500g
11347188 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11337188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 016445.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 15625-89-5 | C15H20O6 | 296.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15625-89-5
Formule moléculaire C15H20O6
Poids moléculaire (g/mol) 296.32
Numéro MDL MFCD00008628
Clé InChI DAKWPKUUDNSNPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylolpropane triacrylate, tmpta, viscoat 295, nk ester a tmpt, sartomer sr 351, ogumont t 200, saret 351, setalux uv 2241, ccris 92, unii-4b67kgl96s
CID PubChem 27423
ChEBI CHEBI:35028
Nom IUPAC 2,2-bis(prop-2-énoyloxyméthyl)prop-2-énoate de butyle
SMILES CCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Trimethylolpropane triacrylate
Note relative au nom Stabilized
Densité 1.10 g/mL
Point d’ébullition >200°C (1 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4735
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 296.31
Forme physique Liquide
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylolpropane triacrylate
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Faresætning
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylolpropane triacrylate
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.