Learn More
Tétrafluoroborate de triméthyloxonium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10750682 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10750682 10 g Flacon en verre 10g
10311361 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10750682 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421960100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 420-37-1 | C3H9BF4O | 147.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 420-37-1
Formule moléculaire C3H9BF4O
Poids moléculaire (g/mol) 147.91
Numéro MDL MFCD00011798
Clé InChI CZVZBKHWOFJNCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethyloxonium tetrafluoroborate, trimethyloxidanium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide; trimethyloxidanium, trimethyloxonium fluoborate, acmc-209jn1, ksc236c1n, trimethyloxonium tetrafluroborate, trimethyloxonium tetrafloroborate, trimethyloxonium tetrafluorborate, trimethyloxonium tetraflouroborate
CID PubChem 2735153
Nom IUPAC tetrafluoroboranuide; trimethyloxidanium
SMILES C[O+](C)C.F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Point de fusion 200°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3OBF4
Quantité 10 g
Numéro UN 3261
Fieser 01,1232; 03,438; 04,314; 05,541; 13,327
Merck Index 15, 9889
Poids de la formule 147.91
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.