Learn More
Tétrafluoroborate de triméthyloxonium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11412178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11412178 10 g 10g
11422178 50 g 50g
11432178 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11412178 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15175.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.12€
    87.65€ / 10g
    Économisez 20.47€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 420-37-1 | C3H9BF4O | 147.91 g/mol
Trimethyloxonium tetrafluoroborate act as a avmethylating agent and activates C-X multiple bonds. It is involved in the esterification of polyfunctional carboxylic acids. It acts as a catalyst in the polymerization of cyclic sulfides and ethers. Further, it is used in Beckmann rearrangement of oximes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroborate de triméthyloxonium agit comme un agent d’avméthylation et active des liaisons multiples C-X. Il est impliqué dans l’estérification des acides carboxyliques polyfonctionnels. Il agit comme catalyseur dans la polymérisation des sulfures et des éthers cycliques. De plus, il est utilisé dans le réarrangement Beckmann des oximes.
Solubilité
Soluble dans le nitrobenzène, le nitrométhane, le chloroforme, l’acétone chaude, le dioxyde de soufre liquide. Peu soluble dans le dichlorométhane. Insoluble dans les solvants organiques courants.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 420-37-1
Formule moléculaire C3H9BF4O
Poids moléculaire (g/mol) 147.91
Numéro MDL MFCD00011798
Clé InChI CZVZBKHWOFJNCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethyloxonium tetrafluoroborate, trimethyloxidanium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide; trimethyloxidanium, trimethyloxonium fluoborate, acmc-209jn1, ksc236c1n, trimethyloxonium tetrafluroborate, trimethyloxonium tetrafloroborate, trimethyloxonium tetrafluorborate, trimethyloxonium tetraflouroborate
CID PubChem 2735153
SMILES C[O+](C)C.F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethyloxonium Tetrafluoroborate
Point de fusion ∽190°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 96%
Quantité 10 g
Beilstein 3597303
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in nitrobenzene,nitromethane,chloroform,hot acetone,liquid sulfur dioxide. Slightly soluble in dichloromethane. Insoluble in common organic solvents.
Nom IUPAC tetrafluoroboranuide; trimethyloxidanium
Poids de la formule 147.91