Learn More
Iodure de triméthylphénylammonium, TRC
Code produit 30454572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454572 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454572 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT796640500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylphenylammonium Iodide
CAS 98-04-4
Formule moléculaire C9H14IN
Quantité 500 mg
Synonyme Trimethylanilinium Iodide, Phenyltrimethylammonium Iodide, N,N,N-Trimethylanilinium Iodide
Formule InChI InChI=1S/C9H14N.HI/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
Nom IUPAC triméthyl(phényl)azanium ; iodure
Poids moléculaire (g/mol) 263.12
Poids de la formule 263.0171