Learn More
Tribromure de triméthylphénylammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trimethylphenylammonium Tribromide |
| CAS | 4207-56-1 |
| Formule moléculaire | C9H14Br3N |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | N,N,N-Trimethylbenzenaminium (Tribromide) (1:1), Trimethylphenylammonium (Tribromide), N,N,N-Trimethylbenzenaminium (Tribromide), N,N,N-Trimethylbenzenaminium Bromide (Br31-), Jacques Reagent, NSC 138640, NSC 173340, NSC 87897, Phenyltrimethylammonium Perbromide, Phenyltrimethylammonium Tribromide, Trimethylphenylammonium Perbromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14N.Br3/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;1-3-2/h4-8H,1-3H3;/q+1;-1 |
| SMILES | C[N+](C)(C)c1ccccc1.Br[Br-]Br |
| Poids moléculaire (g/mol) | 375.93 |
| Poids de la formule | 372.8676 |