Learn More
Triméthylphénylétain, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trimethylphenyltin |
| CAS | 934-56-5 |
| Formule moléculaire | C9H14Sn |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Phenyltrimethylstannane, Phenyltrimethyltin, Trimethylmonophenyltin, Trimethylphenylstannane, Trimethylstannylbenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5.3CH3.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H3; |
| SMILES | C[Sn](C)(C)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | triméthyl(phényl)stannane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 240.92 |
| Poids de la formule | 242.0117 |