Learn More
Triméthylphloroglucinol, TRC
Code produit 30137860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137860 5 mg 5mg
30135822 10 mg 10mg
30004266 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137860 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7966005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4463-03-0
Formule moléculaire C9 H12 O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.19
Synonyme 2,4,6-trimethylbenzene-1,3,5-triol, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5-benzenetriol;
Nom IUPAC 2,4,6-triméthylbenzène-1,3,5-triol
SMILES Cc1c(O)c(C)c(O)c(C)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylphloroglucinol
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H12O3/c1-4-7(10)5(2)9(12)6(3)8(4)11/h10-12H,1-3H3
Poids de la formule 168.079