Learn More
Acide triméthylpyruvique, env. 60 % Sol. aq., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497256 250 g 250g
11487256 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25582.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 815-17-8 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 815-17-8
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.143
Numéro MDL MFCD00154352
Clé InChI IAWVHZJZHDSEOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-dimethyl-2-oxobutyric acid, trimethylpyruvic acid, butanoic acid, 3,3-dimethyl-2-oxo, pyruvic acid, trimethyl, glyoxylic acid, tert-butyl, unii-29cl615clh, 3,3-dimethyl-2-oxo-butanoic acid, butyric acid, 3,3-dimethyl-2-oxo, tert-butylglyoxylic acid, trimethlpyruvic acid
CID PubChem 13150
Nom IUPAC Acide 3,3-diméthyl-2-oxobutanoïque
SMILES CC(C)(C)C(=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylpyruvic acid
Formule linéaire (CH3)3CCOCO2H
Quantité 250 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité May form a precipitate
Poids de la formule 130.14
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈ 60 % solution aqueuseaqueuse