Learn More
Acétate de triméthylsilyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449527
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449527 100 g 100g
11439527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22037.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2754-27-0 | C5H12O2Si | 132.234 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2754-27-0
Formule moléculaire C5H12O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 132.234
Numéro MDL MFCD00008695
Clé InChI QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetoxytrimethylsilane, trimethylacetoxysilane, acetato trimethylsilane, acetic acid trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, acetate, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1-acetate, tmsoac, o-trimethylsilylacetate, trimethylsilyl acetate
CID PubChem 75988
Nom IUPAC acétate de triméthylsilyle
SMILES CC(=O)O[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsilyl acetate
Point de fusion -32°C
Densité 0.884
Point d’ébullition 107°C
Point d’éclair 4°C (39°F)
Formule linéaire CH3CO2Si(CH3)3
Indice de réfraction 1.388
Quantité 100 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1744463
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 132.24
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylsilyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl acetate