Learn More
Trimethylsilyl acetate 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10455285 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
100g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10455285 100g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10455285 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391981000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsilyl acetate
CAS 2754-27-0
Densité 0.8840g/mL
Point d’ébullition 102.0°C to 104.0°C
Point d’éclair 19°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Glass bottle
Formule moléculaire C5H12O2Si
Formule linéaire CH3COOSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.3870 to 1.3890
Numéro MDL MFCD00008695
Quantité 100g
Gravité spécifique 0.884
Synonyme acetoxytrimethylsilane, trimethylacetoxysilane, acetato trimethylsilane, acetic acid trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, acetate, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1-acetate, tmsoac, o-trimethylsilylacetate, trimethylsilyl acetate
Clé InChI QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)O[Si](C)(C)C
Nom IUPAC trimethylsilyl acetate
Poids moléculaire (g/mol) 132.234
CID PubChem 75988
Poids de la formule 132.23
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylsilyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.