Learn More
Trimethylsilyl acrylate, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31082564
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31082564 25 g
31079510 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31082564 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11261125g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
95% GC (stabilized with BHT)
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsilyl acrylate
CAS 13688-55-6
Formule moléculaire C6H12O2Si
Numéro MDL MFCD00156432
Quantité 25 g
SMILES C=CC(O[Si](C)(C)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 144.24
Pourcentage de pureté 95%