Learn More
Azoture de triméthylsilyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362685
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362685 5 g 5g
11372685 25 g 25g
11382685 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11362685 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00173.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4648-54-8 | C3H9N3Si | 115.21 g/mol
Trimethylsilyl azide is used as an azidonation reagent for amines, amides, aldehydes and ketones. It is involved in the preparation of alfa- and beta-siloxy azides from carbonyl compounds and epoxides. It is also used in the preparation of heterocyclic compounds and also acts as an effective substitute for hydrazoic acid. Further, it is used in the Oseltamivir total synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’azoture de triméthylsilyle est utilisé comme réactif d’azidonation pour les amines, les amides, les aldéhydes et les cétones. Il est présent dans la préparation des azides d’alpha et de bêta-siloxy à partir de composés carbonylés et d’époxydes. Il est également utilisé dans la préparation de composés hétérocycliques et sert également de substitut efficace à l’acide hydrazoïque. De plus, il est utilisé dans la synthèse totale de l’Oseltamivir.
Solubilité
Miscible avec le toluène, le dichlorométhane, l’éther diéthylique et la plupart des solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4648-54-8
Formule moléculaire C3H9N3Si
Poids moléculaire (g/mol) 115.21
Numéro MDL MFCD00001986
Clé InChI SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl azide, silane, azidotrimethyl, trimethylsilylazide, azido trimethyl silane, ccris 8048, tms azide, tms-azide, trimethyl silylazide, trimethylsilyl-azide, azido trimethylsilane
CID PubChem 78378
SMILES C[Si](C)(C)N=[N+]=[N-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsilyl azide
Point de fusion -95°C
Densité 0.872
Point d’ébullition 95°C to 99°C
Point d’éclair 6°C (42°F)
Indice de réfraction 1.414
Quantité 5 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 1903730
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with toluene,dichloromethane,diethyl ether and most organic solvents.
Nom IUPAC azidotriméthylsilane
Poids de la formule 115.21
Pourcentage de pureté 94%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylsilyl azide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl azide