Learn More
Trimethylsilyl bromoacetate, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10582231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10582231 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10582231 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215990050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsilyl bromoacetate
Note relative au nom 98%
CAS 18291-80-0
Couleur Jaune
Densité 1.28g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H11BrO2Si
Formule linéaire BrCH2CO2Si(CH3)3
Indice de réfraction 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00000187
Quantité 5 g
Synonyme trimethylsilyl bromoacetate, bromoacetic acid trimethylsilyl ester, acetic acid, bromo-, trimethylsilyl ester, acmc-209ek0, trimethylsilyl monobromoacetate, trimethylsilylbromoacetate, bromoacetic acid, tms derivative, zchhfmwudhxpfn-uhfffaoysa
Clé InChI ZCHHFMWUDHXPFN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)OC(=O)CBr
Nom IUPAC trimethylsilyl 2-bromoacetate
Poids moléculaire (g/mol) 211.13
CID PubChem 87554
Poids de la formule 211.14
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquid