Learn More
(Triméthylsilyl)diazométhane, solution 2M dans hexanes, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10413962 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100mL
25mL
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10413962 5 mL Flacon en verre 5mL
10401923 25 mL Flacon en verre 25mL
10609433 100 mL Flacon en verre 100mL
11925861 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10413962 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 385330050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.60€
    71.65€ / 5mL
    Économisez 12.95€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18107-18-1 , 92112-69-1
Formule moléculaire C4H10N2Si
Poids moléculaire (g/mol) 114.22
Clé InChI ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
CID PubChem 167693
Nom IUPAC diazométhyl(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Specifications
Nom chimique ou matériau (Trimethylsilyl)diazomethane
% min. CAS 32.15, 64.47
% max. CAS 35.54, 67.85
Couleur Jaune
Densité 0.6750g/mL
Point d’ébullition 96.0°C
Point d’éclair −23°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiCHN2
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.675
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 114.22
Qualité Technique
Forme physique Solution
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (Trimethylsilyl)diazomethane (2.0M solution in hexanes)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P331-NE PAS faire vomir.