Learn More
(Triméthylsilyl)diazométhane, solution 2M dans hexanes, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10609433 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10609433 100 mL Flacon en verre 100mL
10413962 5 mL Flacon en verre 5mL
10401923 25 mL Flacon en verre 25mL
11925861 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10609433 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 385331000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00€
    650.65€ / 100mL
    Économisez 94.35€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18107-18-1 , 92112-69-1
Formule moléculaire C4H10N2Si
Poids moléculaire (g/mol) 114.22
Clé InChI ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
CID PubChem 167693
Nom IUPAC diazométhyl(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Spécification
Nom chimique ou matériau (Trimethylsilyl)diazomethane
% min. CAS 32.15, 64.47
% max. CAS 35.54, 67.85
Couleur Jaune
Densité 0.6750g/mL
Point d’ébullition 96.0°C
Point d’éclair −23°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiCHN2
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.675
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 114.22
Qualité Technique
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (Trimethylsilyl)diazomethane (2.0M solution in hexanes)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P331-NE PAS faire vomir.