Learn More
(Triméthylsilyl)diazométhane, environ 2 M de solution dans de l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10801681 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10801681 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10801681 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 429201000
Quantité Prix
1 451.00€ / 100mL
6 422.45€ / 100mL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (Trimethylsilyl)diazomethane
CAS 18107-18-1, 60-29-7
% min. CAS 28.19, 67.36
% max. CAS 32.64, 71.81
Couleur Incolore
Densité 0.7700g/mL
Point d’éclair −35°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C4H10N2Si
Numéro MDL MFCD00053946
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.77
Synonyme trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
Clé InChI ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Nom IUPAC diazométhyl(triméthyl)silane
Poids moléculaire (g/mol) 114.23
CID PubChem 167693
Poids de la formule 114.23
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (Trimethylsilyl)diazomethane, ca. 2M solution in diethylether
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.