Learn More
(Triméthylsilyl)méthyllithium, solution 0,7 M (10 % en poids) dans hexanes, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10366654 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10366654 100 mL 100mL
10183064 800 mL 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10366654 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 377451000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    180.00€ / 100mL
    Économisez 6.00€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1822-00-0 | C4H11LiSi | 94.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Trimethylsilyl)methyllithium
Note relative au nom 0.8M (12 wt%) solution in hexanes
CAS 1822-00-0, 92112-69-1, 92112-69-1
% min. CAS 7.0, 86.0
% max. CAS 14.0, 93.0
Couleur Marron-jaune à incolore
Densité 0.6500g/mL
Point d’ébullition 65.0°C to 70.0°C
Point d’éclair −40°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C4H11LiSi
Formule linéaire LiCH2Si(CH3)3
Numéro MDL MFCD00010747
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.65
Synonyme trimethylsilyl methyllithium, trimethylsilyl methyl lithium, lich2sime3, pubchem18144, tms-ch2li, lithiomethyltrimethylsilane, acmc-1bvf0, trimethylsilylmethyl lithium
Clé InChI KVWLUDFGXDFFON-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[CH2-]
Nom IUPAC Lithium ; méthanidyll(triméthyl)silane
Poids moléculaire (g/mol) 94.16
CID PubChem 3482579
Poids de la formule 94.16
Pourcentage de pureté 7 to 14 wt%
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (Trimethylsilyl)methyllithium, 0.7M (10wt%) solution in hexanes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, branched andlinear, Trimethylsilylmethyl lithium