Learn More
Chlorure de (-triméthylsilyl)méthylmagnésium, 0,5 M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451426 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15451426 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54635.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13170-43-9 | C4H11ClMgSi | 146.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride
CAS 13170-43-9
Formule moléculaire C4H11ClMgSi
Formule linéaire (CH3)3SiCH2MgCl
Numéro MDL MFCD00009916
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme trimethylsilylmethylmagnesium chloride, tmsch2mgcl, trimethylsilyl methylmagnesium chloride, trimethylsilyl methyl magnesium chloride, trimethylsilyl methylmagnesium chloride solution, me3sich2mgcl, naqatmjwcjchoz-uhfffaoysa-m, chlorotrimethylsilylmethyl magnesium, trimethylsiylmethylmagnesium chloride
Clé InChI NAQATMJWCJCHOZ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[Si](C)(C)C[Mg]Cl
Nom IUPAC Magnésium ; méthanidyll(triméthyl)silane ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 146.97
CID PubChem 2734900
Poids de la formule 146.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M in 2-MeTHF