Learn More
Trifluorométhanesulfonate de triméthylesilyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10042630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10042630 10 mL Flacon en verre 10mL
10042640 50 mL Flacon en verre 50mL
10237473 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10042630 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 209440100
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 27607-77-8 | C4H9F3O3SSi | 222.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27607-77-8
Formule moléculaire C4H9F3O3SSi
Poids moléculaire (g/mol) 222.26
Numéro MDL MFCD00000406
Clé InChI FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl triflate, tmsotf, trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulphonate, unii-z84v0cbh9j, methanesulfonic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate, trimethylsllytrifluoromethanesulphonate, trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, trimethylsilyltrifluoromethanesulphonate
CID PubChem 65367
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate de triméthylsilyle
SMILES C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Couleur Incolore à marron
Densité 1.2250g/mL
Point d’ébullition 140°C
Point d’éclair 25°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3SO3Si(CH3)3
Indice de réfraction 1.3600 to 1.362
Quantité 10 mL
Fieser 08,514; 09,497; 10,438; 11,584; 12,543; 13,118; 14,333; 16,363; 17,379
Merck Index 15, 9891
Gravité spécifique 1.225
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 222.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide fumant
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.