Learn More
Trifluorométhanesulfonate de triméthylesilyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494204
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11494204 10 g 10g
11404214 50 g 50g
11414214 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494204 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12535.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27607-77-8 | C4H9F3O3SSi | 222.253 g/mol
Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate is used to prepare powerful Lewis acid, difluoroboron triflate etherate in acetonitrile solvent. It is also used as a reagent in a Dieckmann-like cyclization of ester-imides and diesters. Further, it is used in the conversion of carbonyl compounds to their enol ethers. It is also employed for chemical glycosylation reactions. Its reactivity is similar to trimethylsilyl chloride and is also involved in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluorométhanesulfonate de triméthylsilyle est utilisé pour préparer un puissant acide de Lewis, l’éthérate de triflate de difluoroboron dans l’acétonitrile. Il est également utilisé comme réactif dans une cyclisation de type Dieckmann des esters-imides et des diesters. De plus, il est utilisé dans la conversion de composés carbonylés en éthers énoliques. Il est également utilisé pour les réactions de glycosylation chimique. Sa réactivité est similaire au chlorure de triméthylsilyle et est également impliquée dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible aux hydrocarbures aliphatiques, aromatiques, haloalcanes et éthers. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l‘humidité et à l‘air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27607-77-8
Formule moléculaire C4H9F3O3SSi
Poids moléculaire (g/mol) 222.253
Numéro MDL MFCD00000406
Clé InChI FTVLMFQEYACZNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl triflate, tmsotf, trifluoromethanesulfonic acid trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulphonate, unii-z84v0cbh9j, methanesulfonic acid, trifluoro-, trimethylsilyl ester, trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate, trimethylsllytrifluoromethanesulphonate, trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, trimethylsilyltrifluoromethanesulphonate
CID PubChem 65367
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate de triméthylsilyle
SMILES C[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Densité 1.225
Point d’ébullition 39°C to 40°C (12 mmHg)
Point d’éclair 25°C (77°F)
Formule linéaire (CH3)3SiSO3CF3
Indice de réfraction 1.36
Quantité 10 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1868911
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,9719
Informations sur la solubilité Miscible with aliphatic,aromatic hydrocarbons,haloalkanes and ethers. Immiscible with water.
Poids de la formule 222.26
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate