Learn More
Triméthylsilylacétylène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10421251 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10421251 25 g Flacon en verre 25g
10123790 5 g Flacon en verre -
10206133 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10421251 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 203570250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1066-54-2 | C5H10Si | 98.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-54-2
Formule moléculaire C5H10Si
Poids moléculaire (g/mol) 98.22
Numéro MDL MFCD00008569
Clé InChI CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilylacetylene, trimethylsilyl acetylene, silane, ethynyltrimethyl, ethynyl-trimethyl-silane, ethynyl trimethyl silane, tms acetylene, ethynyltrimethyl silane, trimethylsilyl-acetylene, tmsacetylene
CID PubChem 66111
Nom IUPAC éthynyl(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsilylacetylene
Couleur Incolore
Densité 0.6900g/mL
Point d’ébullition 53°C
Point d’éclair -34°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiC∽CH
Indice de réfraction 1.3873 to 1.3903
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.69
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 98.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylsilylacetylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.