Learn More
Alcool triméthylsilylpropargylique, TRC
Code produit 30452619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452619 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452619 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7981755G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsilylpropargyl Alcohol
CAS 5272-36-6
Formule moléculaire C6H12OSi
Quantité 5 g
Synonyme 3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol, (3-Hydroxy-1-propynyl)trimethylsilane, 1-(Trimethylsilyl)-1-propyn-3-ol, 3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol, 3-(Trimethylsilyl)propargyl Alcohol, 3-Trimethylsilylyprop-2-ynol, Hydroxymethyl(trimethylsilyl)acetylene, NSC 617397
Formule InChI InChI=1S/C6H12OSi/c1-8(2,3)6-4-5-7/h7H,5H2,1-3H3
SMILES C[Si](C)(C)C#CCO
Nom IUPAC 3-(trimethylsilyl)prop-2-yn-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 128.24
Poids de la formule 128.0657