Learn More
Chlorure de triméthylstéarylammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trimethyloctadecylammonium Chloride |
| CAS | 112-03-8 |
| Formule moléculaire | C21 H46 N . Cl |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-Octadecanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (9CI), Ammonium','trimethyloctadecyl-','chloride (8CI), Trimethyloctadecylammonium chloride (6CI), AB 250, AB 250 (surfactant), Aliquat 7, Arcade T 800, Arquad 18, Arquad 18-50, Arquad 18-55, Arquad 18-63, Boraquat P 30, CA 2450, CA 2465, Catinal STC 25AQ, Catinal STC 25W, Catinal STC 70ET, Catinal STC 80, Catinal STS 80, Catiogen TMS, Cation AB, Cation AB 600, Cationic emulsifier 1831, Dehyquart B, Econol TMS 28, Electrostripper QE, FAC 1W, Genamin STAC, Genamin STACP, Kamin RMS, Lebon TM 18, Lipo Gard 18-63, Lipoquad T 800, Miconium STAC 65, Monostearyltrimethylammonium chloride, Nikkol CA 2450, Nikkol CA 2465, Nissan Cation AB, Nissan Cation AB 600, Octadecyltrimethylammonium chloride, Q-S-T 50, Quartamin 80W, Quartamin 86, Quartamin 869P, Quartamin 86P, Quartamin 86P Conc, Quartamin 86W, Quartamin P 85, Quaternium 10, Quaternium 1831, STAC, Stearimonium chloride, Steartrimonium chloride, Stearyltrimethylammonium chloride, Stearyltrimonium chloride, Trimethylstearylammonium chloride, Varisoft TSC |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H46N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(2,3)4;/h5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| Nom IUPAC | triméthyl (octadécyl) azanium ; chlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 348.05 |
| Poids de la formule | 347.3319 |