Learn More
Bromure de triméthylsulfonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11486117 25 g 25g
11496117 100 g 100g
11406127 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11486117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25098.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 3084-53-5 | C3H9BrS | 157.069 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3084-53-5
Formule moléculaire C3H9BrS
Poids moléculaire (g/mol) 157.069
Numéro MDL MFCD00051367
Clé InChI GOTIICCWNAPLMN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme trimethylsulfonium bromide, trimethylsulfoniumbromide, sulfonium, trimethyl-, bromide, trimethylsulfanium bromide, unii-j59ncr7385, sulfonium, trimethyl-, bromide 1:1, acmc-209hj3, ksc492m3f
CID PubChem 2735154
Nom IUPAC Triméthylsulfane ; bromure
SMILES C[S+](C)C.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsulfonium bromide
Point de fusion 203°C (sublimation)
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 157.07
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethylsulfonium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsulfonium bromide