Learn More
Bromure de triméthylsulfonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496117 100 g 100g
11486117 25 g 25g
11406127 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25098.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3084-53-5 | C3H9BrS | 157.069 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3084-53-5
Formule moléculaire C3H9BrS
Poids moléculaire (g/mol) 157.069
Numéro MDL MFCD00051367
Clé InChI GOTIICCWNAPLMN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme trimethylsulfonium bromide, trimethylsulfoniumbromide, sulfonium, trimethyl-, bromide, trimethylsulfanium bromide, unii-j59ncr7385, sulfonium, trimethyl-, bromide 1:1, acmc-209hj3, ksc492m3f
CID PubChem 2735154
Nom IUPAC Triméthylsulfane ; bromure
SMILES C[S+](C)C.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsulfonium bromide
Point de fusion 203°C (sublimation)
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 157.07
Pourcentage de pureté 98%