Learn More
Chlorure de triméthylsulfonium, TRC
Code produit 30454255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454255 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454255 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT798375500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsulfonium Chloride
CAS 3086-29-1
Formule moléculaire C3H9S . Cl
Quantité 500 mg
Synonyme Sulfonium','trimethyl-','chloride (1:1) (ACI), Sulfonium','trimethyl-','chloride (8CI','9CI), Trimethylsulfonium chloride (6CI','7CI)
Formule InChI InChI=1S/C3H9S.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].C[S+](C)C
Nom IUPAC chlorure de triméthylsulfanium
Poids moléculaire (g/mol) 112.62
Poids de la formule 112.0113