Learn More
Iodure de triméthylsulfonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10133430 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Unit Size:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10133430 25 g Flacon en plastique -
10214860 100 g Flacon en plastique 100g
10435755 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10133430 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 140250250
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2181-42-2 | C3H9IS | 204.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2181-42-2
Formule moléculaire C3H9IS
Poids moléculaire (g/mol) 204.07
Numéro MDL MFCD00011632
Clé InChI VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme trimethylsulfonium iodide, trimethylsulphonium iodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, trimethylsulfoniumiodide, trimethylsulfanium iodide, trimethyl-sulfonium iodide, unii-4z1liz2lun, 4z1liz2lun, sulfonium, trimethyl-, iodide 1:1, chembl25340
CID PubChem 75127
Nom IUPAC Triméthylsulfane ; iodure
SMILES C[S+](C)C.[I-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Trimethylsulfonium iodide
Point de fusion 215.0°C to 220.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)3SI
Quantité 25 g
Fieser 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 204.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux