Learn More
Iodure de triméthylsulfonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10214860 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10214860 100 g Flacon en plastique 100g
10133430 25 g Flacon en plastique -
10435755 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10214860 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140251000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2181-42-2 | C3H9IS | 204.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2181-42-2
Formule moléculaire C3H9IS
Poids moléculaire (g/mol) 204.07
Numéro MDL MFCD00011632
Clé InChI VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme trimethylsulfonium iodide, trimethylsulphonium iodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, trimethylsulfoniumiodide, trimethylsulfanium iodide, trimethyl-sulfonium iodide, unii-4z1liz2lun, 4z1liz2lun, sulfonium, trimethyl-, iodide 1:1, chembl25340
CID PubChem 75127
Nom IUPAC Triméthylsulfane ; iodure
SMILES C[S+](C)C.[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsulfonium iodide
Point de fusion 215.0°C to 220.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)3SI
Quantité 100 g
Fieser 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 204.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux